Merck
68694
Supelco
Imidacloprid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)
Klucz InChI
YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Imidacloprid is a systemic chloronicotinyl insecticide, which can be effectively used in agriculture to control pests like aphids, scale insects, whiteflies, leafhoppers, some coleoptera and some lepidoptera species.
Find more information here: Neonicotinoids
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
  • Usuwanie neonikotynoidów ze ścieków: W badaniu zwrócono uwagę na procesy utleniania oparte na żelazianach(VI) w celu usunięcia neonikotynoidów, w tym imidakloprydu, ze ścieków wtórnych, co sugeruje potencjalną metodę zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska tymi chemikaliami (Real et al., 2024).
  • Wzorce oporności u dmuchawców owczych: Badanie wzorców oporności na insektycydy in vitro w szczepach polowych dmuchawca owczego, Lucilia cuprina, obejmowało ocenę oporności na imidachlopryd, zapewniając wgląd w rozwój i rozprzestrzenianie się oporności w populacjach szkodników (Kotze i in., 2024).
  • Synergiczna toksyczność owadobójcza i redukcja ryzyka: Zbadano rozwój mezoporowatych nanosfer krzemionkowych do wspólnego dostarczania insektycydów i antybiotyków w celu zwiększenia skuteczności owadobójczej substancji takich jak imidachlopryd przy jednoczesnym zminimalizowaniu ich wpływu na środowisko (Lv et al., 2024).
  • Alternatywne bioinsektycydy przeciwko szkodnikom szklarniowym: Oceniono skuteczność ekstraktów ze skórki mandarynki jako bioinsektycydu przeciwko Trialeurodes vaporariorum, oferując potencjalną alternatywę dla chemicznych środków owadobójczych, takich jak imidachlopryd, w zwalczaniu szkodników rolniczych (Flores et al., 2024).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.