Kluczowe dokumenty
37924
Thiamethoxam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)\C1=N\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/b11-8+
Klucz InChI
NWWZPOKUUAIXIW-DHZHZOJOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Determination of Neonicotinoids in Honey using a Chromolith RP-18 HPLC column and UV Detection
Protokoły
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express
LC/MS/MS Analysis of Neonicotinoid Pesticides in Dandelion Blossoms on Ascentis® Express C18 after Dispersive SPE (QuEChERS) using Supel™ QuE
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.