Merck
56816
Supelco
Clothianidin-d3
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(E)-1-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)-3-(methyl-d3)-2-nitroguanidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3H5ClN5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N\C(NCc1cnc(Cl)s1)=N/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)/i1D3
Klucz InChI
PGOOBECODWQEAB-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Neonikotynoidy
Zastosowanie
Klotianidyna-d3 może być stosowana jako wzorzec do oznaczania neonikotynoidów w mleku metodą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Development and Validation of an Ultra-Sensitive UHPLC-MS/MS Method for Neonicotinoid Analysis in Milk.
Lachat L and Glauser G
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(32), 8639-8646 (2018)
Daniel B Pickford et al.
Environmental toxicology and chemistry, 37(4), 1040-1050 (2017-11-07)
Thiamethoxam is a widely used neonicotinoid insecticide that has been detected in surface water monitoring programs in North America and Europe. This has led to questions about its toxicity to nontarget insects, specifically those with an aquatic life stage. To
Lucas M Morrison et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1940-1947 (2018-05-23)
Background: Neonicotinoids are among the most widely used insecticides. Recently, there has been concern associated with unintended adverse effects on honeybees and aquatic invertebrates at low parts-per-trillion levels. Objective: There is a need for LC-MS/MS methods that are capable of
Samuel E Baker et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(3), 669-678 (2018-11-30)
Neonicotinoid insecticides are widely used replacements for organophosphate and carbamate insecticides, but the extent of human exposure is largely unknown. On the other hand, based on urinary concentrations of DEET metabolites, human exposure to N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) appears to be widespread.
Arthur Schaafsma et al.
Environmental toxicology and chemistry, 35(2), 295-302 (2015-09-04)
Neonicotinoid insecticides, especially as seed treatments, have raised concerns about environmental loading and impacts on pollinators, biodiversity, and ecosystems. The authors measured concentrations of neonicotinoid residues in the top 5 cm of soil before planting of maize (corn) in 18 commercial
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
On Friday, April 27, 2018, the European Union decided to ban the use of three neonicotinoid insecticides from use on field crops, having deemed them dangerous to bees. This application demonstrates the analysis of these banned compounds and others from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.