Kluczowe dokumenty
20563
Supelco
Szklany wkład i ekran do dużej wtyczki PUF
pkg of 1 ea
Synonim(y):
Large PUF Cartridges
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
Materiały
glass cartridge
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)