Merck
1494 32 Duży aktywowany węgiel kokosowy (20/40), 400/200 mg W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
1494 32 Duży aktywowany węgiel kokosowy (20/40), 400/200 mg
1494 32 Duży aktywowany węgiel kokosowy (20/40), 400/200 mg W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
Activated Coconut Charcoal Tube
Products
Marka
Linia produktu
Działanie
Skład chemiczny
Średnica zewnętrzna (mm)