20075-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
StableFlex fiber, assorted colors hub, O.D. x ID x L 1 cm
Synonim(y):
VOST 200 Tube
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
VOST Stack Sampling Tube, Tenax TA:Petroleum Charcoal, 2:1
agency
EPA 30
producent / nazwa handlowa
Supelco VOST 200 (made to order)
opakowanie
bed B of Petroleum charcoal
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
Matryca
Tenax TA (bed A)
średnica
35-60 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)