28523-U
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
About This Item
Polecane produkty
dopasowywanie
connector (20/20)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Use the ATIS to thermally extract samples onto an adsorbent tube. The opening in the glassware will accepts solid samples up to 1/2 in. (13mm) in diameter and up to 3" long (76mm) to be inserted into the glassware. The extraction glassware simply slides into the ATIS heating block. Two types of glass joints are available.
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.