Kluczowe dokumenty
G005934
Analiza GC substancji lotnych w nowej wykładzinie mieszkaniowej na 2833-HAP po pobraniu/desorpcji przy użyciu 2801 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 0.5 g new residential carpet
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
dry purge: 15 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
przydatność
application for air monitoring
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Komentarz do analizy
Jakościowe odgazowywanie lotnych substancji z przestrzeni nad głową nowego dywanu mieszkalnego przy użyciu systemu ATIS z analizą metodą desorpcji termicznej.
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Methylene chloride
    Acetic acid
    Pentanal
    Hexanal
    Benzaldehyde
    6-Methyl-5-hepten-2-one
    Octanal
    Limonene
    2,2-Dimethyl-3-decene
    Nonanal
    Cyclodecane
    Dodecane
    Decanal
    4-Phenylcyclohexene
    Propanoic acid,2-methyl-, 3-hydroxy-2,4,4-trimethylpentyl ester
    Zobacz wszystko (15)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)