Merck
Analiza GC substancji lotnych w rurze PVC na 2833-HAP po zebraniu/desorpcji przy użyciu rurki 2801 300
Analiza GC substancji lotnych w rurze PVC na 2833-HAP po zebraniu/desorpcji przy użyciu rurki 2801 300 suitable for GC, application for air monitoring
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
ATIS Adsorbent Tube Injector System 110V
ATIS Adsorbent Tube Injector System 230V
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
CONDITIONS
sample/matrix
(1g PVC pipe Schedule 40)
thermal desorption tube
Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge
60 min
desorption process
350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.
180 °C
column
SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven
40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector
MSD
MSD interface
210 °C
carrier gas
helium
Opis
Komentarz do analizy
Jakościowe odgazowanie przestrzeni nadpowierzchniowej rur PVC przy użyciu ATIS z analizą metodą desorpcji termicznej.
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany