28525-U
ATIS Replacement Luer/Hose Barb Adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
The ATIS will accept either 1/4 inch or 6 mm O.D. Thermal Desorption tubes. Included is a luer/hose barb adapter to connect a variety of solvent desorption tubes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)