Kluczowe dokumenty
Z218693
Clamps
fits flask, 1,000 mL
Synonim(y):
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Właściwości
fits flask 1,000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 650806
Opis ogólny
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)