Kluczowe dokumenty
Z508470
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 4,000 mL, w/o O-ring groove
Synonim(y):
kolby reakcyjne, płaska kolba
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom
glass
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Lid
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6511-31
pojemność
4,000 mL
Opis ogólny
Cylindryczna kolba reakcyjna o grubych ściankach z płaskim dnem zaokrąglonym do boku ścianki i bardzo grubym płaskim kołnierzem. Brak zwężenia u góry ułatwia wprowadzanie i usuwanie materiału oraz umożliwia łatwe czyszczenie. Opcjonalny rowek na o-ring umożliwia stosowanie o-ringów CAPFE zamiast uszczelek. Kolba jest dostarczana z jednym o-ringiem CAPFE. Głowice kolb reakcyjnych i zaciski należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)