Z303887
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
DA4/100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
center joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 4/100
dostępność
not available in USA and Canada
otwór kołnierza
100 mm
Opis ogólny
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)