Kluczowe dokumenty
Z653330
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 500mL
Synonim(y):
JC75F
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
etykieta
D
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit JC75F
dostępność
available only in EU
otwór kołnierza
75 mm
Opis ogólny
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)