Kluczowe dokumenty
Z303941
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 100 mm bore
Synonim(y):
JC100F
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
etykieta
D
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit JC 100F
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)