Kluczowe dokumenty
1.09440
Millipore
MAS-100 Iso NT® Tri-Clamp,
stainless steel, To facilitate mounting of the sampling head
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.74
Materiały
stainless steel
agency
non-compendial
Właściwości
installed
opakowanie
pkg of 3 units
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100® Iso
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
11752 Tri-Clamp to dodatkowe akcesorium do próbników powietrza 11752 i 11753. Linia MAS 100 Iso została zaprojektowana do monitorowania mikrobiologii powietrza w izolatorach i RABS. Podobnie jak wszystkie inne próbniki powietrza 11729, jest on oparty na zasadzie uderzenia Andersena. Wszystkie elektroniczne i ruchome części znajdują się poza strefą krytyczną, podczas gdy jedna głowica próbkująca ze stali nierdzewnej dla standardowych szalek Petriego 90-100 mm zbiera próbki w strefie zamkniętej. Trójzacisk ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej 21,7 mm i te złącza mogą być używane do ułatwienia montażu i demontażu głowicy próbkującej. Uszczelka silikonowa służy do uszczelniania połączeń trójzaciskowych w urządzeniach z rodziny MAS-100 Iso.
Zastosowanie
11752 Tri-Clamp Stainless Steel jest dodatkowym akcesorium używanym do ułatwienia montażu i demontażu głowicy próbkującej 11752 i 11753. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Where production is subject to the most stringent requirements, our integrated microbial air monitoring systems can sample and monitor isolators and RABS for airborne organisms with the greatest accuracy.