Z526460
1591 zacisk sprężarki
for tubing with a 6.4 mm O.D., Nylon, pkg of 12 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
Nylon
Właściwości
for tubing with a 6.4 mm O.D.
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18225-0000
Opis ogólny
Zacisk rurki z bocznym otworem umożliwia montaż na rurce bez odłączania od urządzenia lub przerywania pracy.
Cechy i korzyści
- Konstrukcja z wytrzymałego nylonu zapewnia długą żywotność i dobrą odporność chemiczną
- Akceptuje wszystkie rurki o średnicy zewnętrznej do 6,4 mm (1/4")
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z526460-1PAK | 4061832265612 |