Kluczowe dokumenty
Z759325
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 29, red polyethylene
Synonim(y):
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiały
red polyethylene
Połączenie
joint: 29
opakowanie
pkg of 50 ea
Opis ogólny
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2