Kluczowe dokumenty
Z117358
PTFE syringe tubing
gauge 14, L 12 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Długość
12 in.
grubość
14
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Inne uwagi
Maksymalna temperatura rurki PTFE wynosi 260 °C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z117358-1EA | 4061833298725 |