Kluczowe dokumenty
20081-U
Supelco
ORBO-DNPH LpDNPH on Silica Gel, 120 mg
PE separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm , w/frangible seal, pk of 10 tubes
Synonim(y):
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiały
PE separators
Poziom jakości
linia produktu
ORBO
skład
bed wt., 120 mg
opakowanie
pk of 10 tubes
producent / nazwa handlowa
ORBO DNPH
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 90 mm , w/frangible seal
Matryca
DNPH coated silica gel
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The LpDNPH ORBO Tube with frangible seal is designed for determination of low-level carbonyl (e.g formaldehyde) emissions from building materials. The sorbent tube is 1/4 in. O.D. x 90 mm long with frangible design at one end. It contains 120 mg of DNPH coated silica gel and is capped with PTFE caps.
Cechy i korzyści
  • Low background
  • Frangible seal design to prevent contamination
Easy connection to test chamber with line with 1/4 in. unions (6.35 mm/6.35 mm union)
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)