Kluczowe dokumenty
W366706
Diphenyl ether
≥99%, FG
Synonim(y):
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
gęstość pary
>5.86 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
solid or liquid
temp. samozapłonu
1144 °F
granice wybuchowości
1.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; green
ciąg SMILES
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TTR(7276)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W366706-25KG-K | 4061838258083 |
W366706-SAMPLE-K | 4061837537189 |
W366706-10KG | |
W366706-10KG-K | 4061838183125 |
W366706-1KG | |
W366706-1KG-K | 4061838258076 |
W366706-25KG | |
W366706-SAMPLE |