Merck
270083
Sigma-Aldrich
9-(Methylaminomethyl)anthracene
99%
Synonim(y):
(Anthracen-9-ylmethyl)-N-methylamine, 1-Anthracen-9-yl-N-methylmethanamine, 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, N-Methyl-9-anthracenemethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
57-59 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
Klucz InChI
WRVHTDZJMNUGQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
9-(Methylaminomethyl)anthracene is an isocyanate derivatizing reagent.
Zastosowanie
9-(Methylaminomethyl)anthracene (MAMA) was used as a model drug in the study of the effect of enzymatic degradation on the release behaviors of MAMA by UV-Vis spectroscopy. It was also used as a reagent in a sensitive method for determination of isocyanates in air by HPLC via UV or fluorescence detection.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Liquid Chromatography, 3, 971-971 (1980)
X Y Xiong et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(2-3), 263-270 (2005-10-04)
Poly(lactic acid) (PLA) was successfully grafted to both ends of Pluronic F127 block copolymer (PEO-PPO-PEO) to obtain amphiphilic PLA-F127-PLA block copolymers. The effect of enzymatic degradation on the release behaviors of hydrophobic model drug 9-(methylaminomethyl)anthracene (MAMA) from PLA-F127-PLA nano-particles with
R P Streicher et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 57(10), 905-913 (1996-10-01)
Analytical reference standards generally are not available for non-monomeric isocyanate species, making accurate identification and quantitation by high-performance liquid chromatography (HPLC) difficult. A successful derivatizing reagent must react rapidly with all isocyanate groups, the derivatized isocyanate must be detectable selectively