Key Documents
A38606
1-Aminoanthracene
technical grade, 90%
Synonim(y):
1-Anthramine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
powder
mp
114-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C14H11N/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H,15H2
Klucz InChI
YUENFNPLGJCNRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?