Kluczowe dokumenty
A38800
2-Aminoanthracene
96%
Synonim(y):
2-Anthramine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
powder
mp
238-241 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
Klucz InChI
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Steroid derived naphthoquinoline asphaltene compounds via multicomponent cyclocondensation reaction with 5-α-cholestan-3-one and aromatic aldehydes.
- Naphtho[2,3- f ]quinoline derivatives by reacting with aromatic aldehyde and acetone or acetophenone catalyzed by iodine.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)