Merck
235393
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroanisole
99%
Synonim(y):
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.47
Beilstein:
2329219
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: soluble(lit.)
cyclohexanone: soluble(lit.)
dioxane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,6-Trichloroanisole (TCA) is responsible for the cork taint in wines. TCA has been quantitated in bark cork stoppers by supercritical fluid extraction (SFE) method. Degradation of TCA catalyzed by raw bauxite via ozonation in water has been investigated.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fei Qi et al.
Journal of hazardous materials, 168(1), 246-252 (2009-03-11)
A kind of inexpensive and environmental friendly mineral, the raw bauxite has been used successfully as a catalyst combined with ozonation in the degradation of 2,4,6-trichloroanisole (TCA). The catalyst was characterized by using various analytical techniques. X-ray powder diffraction (XRD)
M K Taylor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2208-2211 (2000-07-11)
2,4,6-Trichloroanisole (TCA) is the compound most often associated with cork taint in wines and has been shown to have a very low sensory threshold ( approximately 5 ng/L in wine). A supercritical fluid extraction (SFE) method for TCA in bark