Merck
243132
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1nccnc1C(C)C
InChI
1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
NTOPKICPEQUPPH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-izopropylo-3-metoksypirazynę, związek smakowo-zapachowy, oznaczono metodą mikroekstrakcji fazy stałej (SPME) w przestrzeni nadpowierzchniowej połączonej z chromatografią gazową i spektrometrią masową.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Profile: What is that smell?
Erik Vance
Nature, 455(7214), 726-728 (2008-10-10)
G J Pickering et al.
Journal of food science, 72(7), S468-S472 (2007-11-13)
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine (IPMP) is a grape-derived component of wine flavor in some wine varieties as well as the causal compound of the off-flavor known as ladybug taint (LBT), which occurs when Harmonia axyridis beetles are incorporated with the grapes during juice
Susanne Kögel et al.
Journal of chemical ecology, 38(7), 854-864 (2012-06-01)
Food type can affect all functional aspects of an insect's life. We investigated the effects of different diet regimes on life history parameters of the ladybird beetle Harmonia axyridis. Furthermore, we tested the importance of elytral color, sex, and diet
G J Pickering et al.
Journal of food science, 73(6), S262-S266 (2009-02-26)
2-isopropyl-3-methoxypyrazine (IPMP) is the compound responsible for the off-flavor known as ladybug taint, which occurs when Harmnonia axyridis beetles become incorporated with the grapes during juice processing. It is also an important grape-derived component of juice flavor in some varieties.
Volatile substances from actinomycetes: their role in the odor pollution of water.
N N Gerber
CRC critical reviews in microbiology, 7(3), 191-214 (1979-11-01)
Protokoły
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt