Kluczowe dokumenty
8.20393
Sigma-Aldrich
Diethylammonium chloride
for synthesis
Synonim(y):
Diethylammonium chloride, Diethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
211-541-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
crystals
siła działania
9900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
231.8 °C
rozpuszczalność
soluble 510 g/L
gęstość
1.07 g/cm3 at 20.1 °C
gęstość nasypowa
1100 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Hygroscopicity of secondary marine organic aerosols: Mixtures of alkylammonium salts and inorganic components.: This study explores the hygroscopic properties of secondary marine organic aerosols, highlighting the role of alkylammonium salts, including diethylammonium chloride, in influencing aerosol behavior in the atmosphere (Asadzadeh et al., 2021).
  • Simulation of Deep Eutectic Solvents′ Interaction with Membranes of Cancer Cells Using COSMO-RS.: This paper discusses the simulation of interactions between deep eutectic solvents containing diethylammonium chloride and cancer cell membranes, providing insights into their potential use in biomedical applications (Mbous et al., 2020).
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1