Merck
399981
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol
97%
Synonim(y):
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.41
Beilstein:
2060986
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
224-226 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
Klucz InChI
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in the synthesis of novel poly(arylene ethers).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)