Merck
437913
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
237-239 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C3(c2ccc(N)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H20N2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16H,26-27H2
Klucz InChI
KIFDSGGWDIVQGN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline is a diamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gönül Yenilmez Çiftçi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(41), 14916-14926 (2013-09-03)
A first series of the 4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol (), () and 4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline (), () bridged cyclotriphosphazene derivatives (, ) were synthesized by nucleophilic SN2(P) and SN1(P) reactions, respectively. The structural investigations of the compounds were verified by elemental analyses, mass spectrometry, UV-vis
Synthesis and characterization of new sulfonated polyimides as proton-exchange membranes for fuel cells.
Ye X, et al.
Journal of Membrane Science, 279(1), 570-577 (2006)