Key Documents
D17106
2,7-Diaminofluorene
>97%
Synonim(y):
2,7-Fluorenediamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>97%
Postać
powder
mp
160-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc-2c(Cc3cc(N)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H12N2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,14-15H2
Klucz InChI
SNCJAJRILVFXAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?