Merck
338966
Sigma-Aldrich
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
98%
Synonim(y):
6-Phenyl-3,8-phenanthridinediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
~2% ammonium chloride
mp
196-198 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2c(c1)nc(-c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
InChI
1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
Klucz InChI
CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in the synthesis of rigid polyamides. It has been investigated for its anti-tumor and anti-viral properties. Small organic molecules, such as 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine, can bind to DNA by means of a non-specific binding along the DNA exterior.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On the electronic structure of ethidium.
Luedtke NW, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 11(2), 495-508 (2005)
Binding of cationic and neutral phenanthridine Intercalators to a DNA oligomer is controlled by dispersion energy: Quantum chemical calculations and molecular mechanics simulations.
Kubar T, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 12(1), 280-290 (2006)
Aromatic polyamides of 3, 8-diamino-6-phenylphenanthridine and their molecular complexes with sulfonated polystyrene ionomers.
Cimecioglu AL, et al.
Macromolecules, 28(18), 6343-6346 (1995)