Merck
512370
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-naphthoic acid
90%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
3% 5-amino-2-naphthoic acid
5% 6-hydroxy-2-naphthoic acid
mp
206-209 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Klucz InChI
NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steven J Cartwright
Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy, 107(1), 19-31 (2018-03-13)
The use of solvatochromic dyes to investigate homeopathic potencies holds out the promise of understanding the nature of serially succussed and diluted solutions at a fundamental physicochemical level. Recent studies have shown that a range of different dyes interact with