Kluczowe dokumenty
H46007
3-Hydroxy-2-naphthoic acid
98%
Synonim(y):
β-Hydroxynaphthoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
218-221 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
Klucz InChI
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?