Merck
275271
Sigma-Aldrich
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C10H5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
Beilstein:
3288005
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
265 °C±10 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2cc(O)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Klucz InChI
QMWOUSYSNFCKAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid served as a substrate for the enzyme NcsB1 (an O-methyltransferase involved in the biosynthesis of the enediyne antitumor antibiotic neocarzinostatin) in the NcsB1-catalyzed O-methylation of 2,7-dihydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid.
Zastosowanie
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid was used in the synthesis of 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yinggang Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a