Kluczowe dokumenty
281255
1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid
97%
Synonim(y):
1,4-Dihydroxy-2-carboxy naphthoic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-Dihydroxy-2-naphthoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-5-8(11(14)15)10(13)7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Klucz InChI
VOJUXHHACRXLTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?