Merck
285072
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
Synonim(y):
1-Amino-6-sulfonoftalen, 6-Sulfo-1-naftyloamina, Kwas 1-amino-6-naftalenosulfonowy, Kwas 1-naftyloamino-6-sulfonowy, Kwas 5-naftyloamino-2-sulfonowy
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
solid
rozpuszczalność
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Struktura krystaliczna kwasu 5-amino-2-naftalenosulfonowego (kwasu 1,6-Cleve'a) wykazała obecność zwitterionu grupy sulfonianowo-aminowej.
Zastosowanie
Kwas 5-amino-2-naftalenosulfonowy (kwas 1,6-Cleve'a) został użyty do syntezy reduktazy azotanowej i wykrywania redukcji azotanów przez bakterie beztlenowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
P A Wideman et al.
Journal of clinical microbiology, 5(3), 315-319 (1977-03-01)
The laboratory and clinical evaluation of a potassium nitrate-saturated disk for the rapid detection of nitrate reductase production in anaerobes was investigated. The optimal disk concentration and incubation time were determined by utilizing triplicate sets of quadrant plates prepared with
Smith G, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(11), o2014-o2016 (2004)
A S Rodrigues et al.
Chemosphere, 205, 433-442 (2018-05-01)
The electrodegradation of the 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid (4AN1S), 5-aminonaphthalene-2-sulfonic acid (5AN2S) and 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid (8AN2S) was studied, using two electrode materials as anode, BDD and Ti/Pt/PbO2, and two different electrolytes, sodium sulfate and sodium chloride. The highest COD removal rates were