Key Documents
H1529
8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥96%
Synonim(y):
HPTS, Pyranine, Solvent Green 7, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Polecane produkty
opis
Handling storage condition: Sightly light sensitive
Poziom jakości
Próba
≥96%
mp
>300 °C (lit.)
fluorescencja
λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1)
λex 454 nm; λem 520 nm in H2O
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
Klucz InChI
KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Extruded fluorescent plastic indicator film for the detection of gaseous and dissolved CO2.
- Highly fluorescent waterborne polyurethane (WPU) matrix which is used as a pH sensing indicator.
- Positive (p-type) semiconducting polymeric gels via free radical cross-linking co-polymerization.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
481.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
249.6 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.