Merck
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.31 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Klucz InChI
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Wodzian soli trisodowej kwasu 1,3,(6,7)-naftalenotrisulfonowego jest anionowym chromoforem często stosowanym w produkcji elektrod Ni, PPy-NTS i PPy-PTS w celu wzmocnienia reakcji wydzielania wodoru.
Zastosowanie
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate can be used as:
  • An anionic chromophore in capillary electrophoresis.
  • An anionic dopant for the polymerization of pyrrole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce