216254
BCECF/AM
A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF.
Synonim(y):
Ester acetoksymetylowy 2ʹ,7ʹ- bis-(karboksyetylo)-5(6ʹ)-karboksyfluoresceiny
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥85% (mixture of isomers, HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to yellow
rozpuszczalność
acetonitrile: 25 mg/mL
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescencja
λex 500-504 nm
λem 525-531 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C3(c4c(cc(c(c4)CCC(=O)OCOC(=O)C)OCOC(=O)C)Oc5c3cc(c(c5)OCOC(=O)C)CCC(=O)OCOC(=O)C)c2c(cc(cc2)C(=O)OCOC(=O)C)C1=O
Klucz InChI
NTECHUXHORNEGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Monitor intracellular pH changes
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hayashi, H., et al. 1992. Am. J. Physiol. 262, C628.
Sasaki, S., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1137, 45.
Miyata, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 163, 500.
Weiner, I.D., and Hamm, L.L. 1989. Am. J. Physiol.256, F957.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3