Merck
371335
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid
99%
Synonim(y):
4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
295 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
Klucz InChI
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)