Merck
720011
Sigma-Aldrich
Potassium 2-iodo-5-methylbenzenesulfonate
greener alternative
Synonim(y):
Pre-IBS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6IKO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
288-292 °C
grupa funkcyjna
iodo
sulfonic acid
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].Cc1ccc(I)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H7IO3S.K/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LFQHEPUFDZVNHD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Zastosowanie
  • Catalyst for alcohol oxidation
Catalyst for greener oxidation of alcohols using Oxone as the terminal oxidant. Alternative to stoichiometric hypervalent iodine oxidants.
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)