Kluczowe dokumenty
204102
Potassium iodide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Knollide, Monojodek potasu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
681 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Optimal concentration of potassium iodide to reduce the black staining of silver diamine fluoride: This research identifies the optimal concentration of potassium iodide to minimize staining from silver diamine fluoride in dental applications, relevant for material science focused on dental materials (Detsomboonrat et al., 2022).
- Optimized assay for hydrogen peroxide determination in plant tissue using potassium iodide: This article discusses an optimized method for determining hydrogen peroxide levels in plant tissues using potassium iodide, useful for academic chemists studying plant physiology or oxidative stress (Junglee et al., 2014).
- Potassium iodide as a low-cost cathode material for efficient potassium-ion storage: This research investigates the use of potassium iodide as a cost-effective cathode material for potassium-ion batteries, highlighting its potential in energy storage applications (Alanazi et al., 2020).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?