Merck
404667
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-methylenebutyrate
98%
Synonim(y):
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
91 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)