Merck
752975
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
SYGAXBISYRORDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cassandra L Petrou et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(31), 6814-6826 (2020-04-29)
Fibrotic disorders account for over one third of mortalities worldwide. Despite great efforts to study the cellular and molecular processes underlying fibrosis, there are currently few effective therapies. Dual-stage polymerization reactions are an innovative tool for recreating heterogeneous increases in