Key Documents
407364
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl) prop-2-enoate, 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl acrylate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
zawiera
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(COC(=O)C=C)COc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-12(14)16-9-10(13)8-15-11-6-4-3-5-7-11/h2-7,10,13H,1,8-9H2
Klucz InChI
HHQAGBQXOWLTLL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
345.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
174 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?