Kluczowe dokumenty
169919
Isobutyl methacrylate
97%
Synonim(y):
2-metylo-2-propenian izobutylu, Metakrylan 2-metylopropylu, α-metyloakrylan izobutylu
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.82 (vs air)
ciśnienie pary
3.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6H,3,5H2,1-2,4H3
Klucz InChI
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
108.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?