Kluczowe dokumenty
411760
Furfuryl methacrylate
97%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Ester furfurylowy kwasu metakrylowego
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
80-82 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h3-5H,1,6H2,2H3
Klucz InChI
DWXAVNJYFLGAEF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
411760-100ML | 4061837406317 |
411760-25ML | 4061837406324 |