Kluczowe dokumenty
729833
2-N-Morpholinoethyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 95%
Synonim(y):
2-Methylprop-2-enoate, 2-Morpholin-4-ylethyl, MEMA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
MEHQ as inhibitor
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-9(2)10(12)14-8-5-11-3-6-13-7-4-11/h1,3-8H2,2H3
Klucz InChI
MNZNJOQNLFEAKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Metakrylan 2-N-morfolinoetylu (MEMA) to monomer metakrylanowy zawierający grupę morfolino, która zwiększa jego reaktywność i rozpuszczalność w różnych rozpuszczalnikach. Jego hydrofilowość, przypisywana trzeciorzędowej aminie w strukturze morfolino, sprawia, że MEMA nadaje się do wielu zastosowań w chemii polimerów. Może być poddawany różnym technikom polimeryzacji, w tym polimeryzacji rodnikowej i anionowej. MEMA jest szczególnie cenny w zastosowaniach biomedycznych, w tym w systemach dostarczania leków, klejach medycznych, kompozytach dentystycznych, inżynierii tkankowej i kontrolowanym uwalnianiu leków. Jest wykorzystywany w opracowywaniu biokompatybilnych materiałów, matryc polimerowych, hydrożeli i rusztowań. Poza zastosowaniami biomedycznymi, MEMA znajduje zastosowanie w powłokach, elektronice, materiałach optycznych i przemyśle tekstylnym.
Zastosowanie
Metakrylan 2-N-morfolinoetylu może być stosowany jako:
- Monomer do syntezy polimerów amfifilowych reagujących na pH. Polimery te są szczególnie przydatne w systemach kontrolowanego uwalniania leków ze względu na ich zdolność do reagowania na zmiany pH, które jest krytycznym czynnikiem w różnych środowiskach fizjologicznych.
- Środek sieciujący podczas syntezy nanokompozytów hydrożelowych. Sieciowanie to ma kluczowe znaczenie dla poprawy stabilności mechanicznej i integralności strukturalnej hydrożeli.
- Monomer do syntezy termoresponsywnych polimerów, które są stosowane w inteligentnych powłokach i responsywnych systemach dostarczania leków.(3)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Lucilla Iacumin et al.
Food microbiology, 62, 188-195 (2016-11-28)
Speck is a meat product obtained from the deboned leg of pork that is salted, smoked and seasoned for four to six months. During speck seasoning, Eurotium rubrum and Penicillium solitum grow on the surface and collaborate with other moulds
Vitalii Rosiuk et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(21), 7009-7017 (2019-05-14)
Nanoprecipitation is a straightforward yet powerful technique to synthesize polymer nanoparticles loaded with various biologically active compounds or contrast agents. Particle formation in this approach is kinetically controlled, and various assembly parameters have been used to control the size distribution
Linyong Song et al.
Journal of dentistry, 43(9), 1132-1139 (2015-07-07)
The objective of this work was to investigate the polymerization behavior, neutralization capability, and mechanical properties of dentin adhesive formulations with the addition of the tertiary amine co-monomer, 2-N-morpholinoethyl methacrylate (MEMA). A co-monomer mixture based on HEMA/BisGMA (45/55, w/w) was