423335
2-(Methylthio)ethyl methacrylate
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
tw
38 °C/0.06 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2S/c1-6(2)7(8)9-4-5-10-3/h1,4-5H2,2-3H3
Klucz InChI
MLGMNVSTCSILMV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110489-110489 (2020-01-12)
Three dimensional synthetic polymer scaffolds have remarkable chemical and mechanical tunability in addition to biocompatibility. However, the chemical and physical space is vast in view of the number of variables that can be altered e.g. chemical composition, porosity, pore size