Merck
434620
Sigma-Aldrich
Vinyl methacrylate
98%
Synonim(y):
Metakrylan winylu
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
150-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth M Boazak et al.
PloS one, 14(5), e0215895-e0215895 (2019-05-10)
The use of hydrogels in load bearing applications is often limited by insufficient toughness. 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA) based hydrogels are appealing for translational work, as they are affordable and the use of HEMA is FDA approved. Furthermore, HEMA is photopolymerizable
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were